Learn More
Ansell Guantes de poliisopreno blanco TouchNTuff™ Serie 83-500
622.47 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
836.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "22917" para aplicar la oferta.
836.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21991" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Descripción
- El interior de los guantes está clorados y no tiene polvo
- Estilo de puño con reborde enrollado
- Específicos para cada mano
- Acabado suave
- Poliisopreno
- Blanco
Especificaciones
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Acabado exterior | Sin textura |
Tipo de producto | Guantes |
Tamaño | 7 |
Esterilidad | Estéril |
Grosor (métrico) | 0,21 mm |
Estilo de puño de los guantes | Con reborde/enrollado |
Modelo | 83-500_7 |
Cantidad | 200 par |
Resistente a | Resistencia a las salpicaduras |