Learn More
Alla France™ Termómetro de inmersión total de alcohol
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los termómetros de precisión Alla France™ se fabrican con vidrio sodocálcico amarillo con un diámetro de 6 a 7 mm.
19.88€ - 116.60€
Especificaciones
Relleno del frasco | Líquido rojo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
Tipo de inmersión | inmersión total |
Longitud (métrico) | 305 mm |
Material | Vidrio |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11706574
|
Alla France™
5150T060-QP |
De -10 °C a +60 °C |
20.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11766564
|
Alla France™
5180T100-QP |
De -100 °C a +30 °C |
116.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11832522
|
Alla France™
5180P100-QP |
De -100 °C a +30 °C |
104.83€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11756564
|
Alla France™
5180T110-QP |
De -50 °C a +110 °C |
19.88€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Exento de mercurio: relleno de un líquido rojo
- Con anillo triangular
- La cámara de expansión es compatible con temperaturas superiores a las del termómetro
- La graduación se imprime y se fusiona con el vidrio a través de un proceso especial
- La graduación es resistente a todos los productos químicos con la excepción del ácido fluorhídrico y la soda caliente (en menor medida), ya que estos dos productos atacan al vidrio
- Aunque pueda sentir alivio al tocar la graduación, el termómetro no está grabado
- Disponible para inmersión parcial o total
- Envase individual en una caja de plástico reciclable y resistente con diseño de acordeón, ideal para almacenar el instrumento cuando no se esté usando
- Algunas referencias están también disponibles en blísters precintados en paquetes de 6
- Se suministra de forma sistemática con un certificado de precisión y trazabilidad
Especificaciones
Líquido rojo | |
inmersión total | |
Vidrio | |
Termómetro de alcohol |
Uso general | |
305 mm | |
Líquido rojo |