Learn More
Thermo Scientific™ TopVision Agarose PROMO
TopVision Agarose is highly purified agarose suitable for analytical and preparative electrophoresis of nucleic acids.
Marca:  Thermo Scientific™ R0491-RMD123
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Código de producto. 15649484
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Thermo Scientific TopVision Agarose provides optimal concentration between 0.7 to 2% in all typical buffer systems. It is a highly purified agarose with very low EEO values certified by strict quality control test procedures.
Especificaciones
Especificaciones
Agarose Gel