Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex
Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex
Marca: Thermo Scientific™ A44522
5190.00 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
Descripción
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase multiplexing without compromising protein identification and quantitation. The structures of the TMTpro and TMT tags are similar in being isobaric and amine reactive, but the TMTpro tag has a longer spacer region and isobutyl proline mass reporter. After fragmentation, each TMTpro tag generates a unique reporter mass (i.e., TMTpro 126-134Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum used for multiplexed relative quantitation of protein expression.
Entre las ventajas de las etiquetas TMTpro se incluyen el aumento de la cuantificación relativa multiplex, el aumento del rendimiento de las muestras y la reducción de los valores cuantitativos que faltan entre las muestras. Con estas capacidades, los reactivos de etiquetado TMTpro 16plex son adecuados para aplicaciones que requieren una mayor multiplexación y menos valores faltantes, como experimentos de respuesta a la dosis de inhibidores, experimentos de evolución temporal, ensayos de cambio térmico o análisis de células individuales. Cuando se combina con los instrumentos y software Orbitrap de alta resolución líderes del sector, los reactivos TMTpro proporcionan soluciones totales integradas para el análisis cuantitativo de la expresión de proteínas.
Las características del conjunto de reactivos de etiquetado TMTpro 16plex incluyen:
• Multiplexing: análisis múltiple concurrente MS de hasta 16 muestras derivadas de células, tejidos o fluidos biológicos
• Resistente: la capacidad de multiplexado aumenta, lo que reduce los valores cuantitativos que faltan entre las muestras y supone una mayor confianza entre las réplicas
• Eficaz: los reactivos aminorreactivos de éster NHS activado garantizan el etiquetado eficaz de todos los péptidos independientemente de la secuencia de proteínas o la especificidad de la enzima proteolítica
• Compatible: optimizado para su uso con plataformas MS/MS Thermo Scientific Orbitrap de alta resolución, como los instrumentos Q Exactive y Orbitrap Fusion Tribrid, incluyendo los espectrómetros de masas Orbitrap Eclipse Tribrid, Ascend y Orbitrap Exploris 480 con análisis de datos totalmente compatibles con Proteome Discoverer 2.3
Para el análisis de alta resolución de péptidos etiquetados con TMTpro, la columna LC recomendada para la fuente Nanospray Flex es la columna LC Acclaim PepMap 100 C18 (n.º de cat. de referencia 164942 o 164939). Para la fuente EASY-Spray, la columna LC recomendada es la columna LC EASY-Spray C18 (n.º ES902 o ES003).
Especificaciones
Conjunto de reactivos de marcado TMTpro™ 16-plex, 6 x 0,5 mg | |
TMT™ | |
Etiquetas Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
péptidos | |
Espectrometría de masas | |
6 x 0,5 mg (por etiqueta) |
Espectrómetro de masas | |
• Reactivo de etiquetado TMTpro-126, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-127 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-127 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-128 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-128 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-129 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-129 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-130 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-130 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-131 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-131 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-132 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-132 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-133 N, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-133 C, 6 x 0,5 mg • Reactivo de etiquetado TMTpro-134 N, 6 x 0,5 mg Almacenar por debajo de -20 °C. |
|
Hielo seco | |
Péptido | |
Etiquetado de proteínas |
Seguridad y manipulación
- TMTpro 16plex Label Reagent Set
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Dichloroethane