Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de sililación TMSI
Emplee el sililador más fuerte disponible para carbohidratos y esteroides con el reactivo de sililación Thermo Scientific™ TMSI.
Marca: Thermo Scientific™ TS-88623
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Descripción
Emplee el sililador más fuerte disponible para carbohidratos y esteroides con el reactivo de sililación Thermo Scientific™ TMSI. Este reactivo de sililación reacciona rápidamente y ácidos carboxílicos pero no con aminas, y es especialmente adecuado en esquemas de multiderivatización para compuestos que contienen tanto grupos de hidróxilos como aminas. TMSI se puede usar para derivatizar alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, hormonas, glicoles, nucleótidos y narcóticos; además, es excelente para ácidos grasos C1-C5 en suero y orina.
- Reacciona con rapidez y suavidad con hidroxilos y ácidos carboxílicos, pero no con aminas.
- Particularmente útil en esquemas de multiderivatización para compuestos que contienen grupos hidroxilo y amina.
- Se emplea en la derivatización de alcoholes, fenoles, ácidos orgánicos, esteroides, hormonas, glicoles, nucleótidos y narcóticos.
- Excelente para ácidos grasos del C1 al C5 en suero y orina.
Especificaciones
GC/MS | |
Inflamable, irritante | |
2 °C a 8 °C | |
1-(trimetilsililo)-1 H-imidazol |
Del 98 al 100% | |
10 ampollas de 1 mL | |
10 ampollas de 1 mL |
Seguridad y manipulación
- TMSI, 10 x 1 mL Ampules N-Trimethylsilylimidazole
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.