Learn More
SI Analytics Titronic 300 Module 2 TM 300/50 con agitador
Bureta de pistón motorizada con unidad de dosificación de 20 o 50 ml ideal para valoraciones manuales y tareas de dosificación de alta precisión.
Marca: SI Analytics 285225830
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Descripción
- Bureta de pistón motorizada con unidad de dosificación de 20 o 50 ml
- Para valoraciones manuales y tareas de dosificación muy precisas
- El TITRONIC ™ 300 puede controlarse completamente desde un PC a través del Interfaz USB o RS232
- Se pueden conectar hasta 16 buretas entre sí mediante la interfaz RS232 de acuerdo con el principio de cadena de margarita
Especificaciones
Titronic 300 Module 2 TM 300/50 100-240 V con agitador | |
Pantalla TFT con capacidad para gráficos. | |
Agitadores | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz |