Learn More
SI Analytics Unidad básica módulo 1 TITRONIC 300
Unidad básica de módulo 1, TITRONIC 300, resistente, fiable, lista para su uso, ideal para entornos de laboratorio y científicos y de investigación.
Marca: SI Analytics 285225810
1799.79 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
- Módulo 1TITRONIC 300 TM 300/50 100-240 V
- Bureta de pistón motorizada con unidad de dosificación de 20 o 50 ml
- Para valoraciones manuales y tareas de dosificación muy precisas
- El TITRONIC ™ 300 puede controlarse completamente desde un PC a través del Interfaz USB o RS232
- Se pueden conectar hasta 16 buretas entre sí mediante la interfaz RS232 de acuerdo con el principio de cadena de margarita
Especificaciones
Titulador de unidad básica TITRONIC 300 Módulo 1 | |
De 100 a 240 V |