Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7800
TitroLine™ 7800 SI Analytics™ mejora las características universales de TitroLine™ 7750 con una entrada adicional para la medición IDS.
Marca:  SI Analytics™ 285221030
8417.00 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 6.00000kg
Código de producto. 15584923
  • 8860.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits, toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o con toma BNC, receptor RFID para electrodos de ID SI Analytics
  • Válvula: PTFE/ETFE
  • Cilindro: vidrio de borosilicato 3.3 (DURAN™)
  • Manguera: FEP, azul
  • Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
  • Con nuevos módulos intercambiables en los que se pueden almacenar todos los datos relevantes de reactivos y unidades
  • Ampliable gracias a los puertos: 2 de USB-host, 1 de USB-PC, 1 LAN y 2 RS232. Se pueden conectar, por ejemplo, un teclado USB, una impresora USB, un lector de códigos de barras, unidades flash USB, balanzas, un PC y otros dispositivos SI Analytics como buretas de pistón e intercambiadores de muestras
  • Almacenamiento de los resultados a través del puerto USB (formato PDF – y CSV) incluida la transferencia de métodos
  • Con métodos estándar para la valoración potenciométrica y KF
  • Segundo puerto de medición digital para sensores digitales inteligentes (IDS)
Especificaciones
Especificaciones
0,1/0,1 = ± 1 digital
Dos entradas de medición, agitador magnético y TitriSoft 3.2
TitroLine™ 7800
De 10 °C a 40 °C
Pantalla VGA TFT 1/4 de 3,5 pulgadas con 320 x 240 píxeles
Polipropileno
De -40 °C a +125 °C
29,6 x 15,3 x 45 cm