Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 with Magnetic Stirrer
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 with Magnetic Stirrer is ideal starting device for potentiometric titration with potential for expansion and automation.
5970.00€ - 7885.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | Gráfico en línea en color |
---|---|
Material | Polipropileno |
Modelo | TitroLine™ 7000 |
Precisión | Del 0,05 al 0,07% |
Intervalo (pH) | Desde -3 hasta 18 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13456979
|
SI Analytics™
285220160 |
Unidad intercambiable WA 50 de 50 ml, con frasco de vidrio marrón para valorantes, adaptador para frascos GL 45 y S 40, tubos, tubo de goteo y punta de valoración |
5975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15534923
|
SI Analytics™
285220960 |
Varilla de soporte y pinza de valoración Z 305, fuente de alimentación 100-240 V, software TitriSoft 3.3 (TZ 3071) |
7885.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13456768
|
SI Analytics™
285220140 |
Unidad intercambiable WA 10 de 10 ml, con frasco de vidrio marrón para valorantes, adaptador para frascos GL 45 y S 40, tubos, tubo de goteo y punta de valoración |
5970.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- pH/mV-input with 24 bit transducer Electrode socket according to DIN 19 262 or additional with BNC socket insert RFID receiver for SI Analytics ID electrodes
- With magnetic stirrer TM 235
- Valve: PTFE/ETFE
- Cylinder: borosilicate glass 3.3
- Hoses: FEP, blue
- High resolution pH/mV-electrode and temperature inputs for pH, ISE, redox (ORP) or photometric titrations
- Polarizable electrode input for set endpoint titrations (Dead-stop)
- Linear (fixed incement) and dynamic equivalence point titration mode
- Titrationen to pH/ mV and μA-Endpoint
- Manual titration mode and routine dosing tasks are also available
Especificaciones
Gráfico en línea en color | |
TitroLine™ 7000 | |
Desde -3 hasta 18 |
Polipropileno | |
Del 0,05 al 0,07% | |
De 10 °C a 40 °C |