Learn More
SI Analytics TitroLine™ 5000 con unidad de dosificación básica de 20 ml
TitroLine™ 5000 con unidad de dosificación básica de 20 ml con electrodo de Ag ideal para su uso en muchos entornos de laboratorio, científicos y de investigación.
Marca: SI Analytics 285225850
3260.49 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.00000kg
Descripción
- TitroLine™ 5000 con unidad básica de dosificación de 20 m con electrodo de Ag
- Tituladores automáticos TitroLine™ 5000
- Nuevo valorador muy compacto para valoraciones rutinarias simples
- Valoraciones de pH, mV y criterio de valoración μA (2 EP)
- Valoraciones a un punto de equivalencia (pH y mV) con adición de valoración dinámica o lineal
- Contenido de sal en los alimentos (queso, salsa de soja, ketchup)
- Acidez total en vino y bebidas
- Nitrógeno según Kjeldahl
- Cloruro en agua potable y otras muestras
- Alcalinidad (valor p + m)
- FOS/TAC
Especificaciones
Titulador de sobremesa TitroLine™ 5000 | |
Unidad de dosificación básica de 20 ml | |
TitroLine™ 5000 |