Learn More
SI Analytics™ Bureta con pistón Titronic™ 300
Instrumento de dosificación preciso para líquidos dispensables, disolventes y agentes de valoración. La bureta de pistón TITRONIC™ 300 SI Analytics™ es la bureta motorizada perfecta para valoraciones manuales.
Marca: SI Analytics™ 285225820
2037.84 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21700" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 3.53700kg
Descripción
- Valoración manual:
- Valoración con mando a distancia (ratón)
- La tasa de valoración se puede ajustar en cinco pasos diferentes para optimizar la velocidad y la precisión
- Cálculo automático de resultados en diferentes unidades y exportación a una impresora o un dispositivo de memoria USB
- El peso se registra automáticamente cuando la balanza está conectada
- Dosificación:
- Dosificación y llenado ajustables para cada método
- Llenado ajustable para cada paso de dosificación
- La función de llenado inteligente comprueba si es posible realizar un paso de dosificación sin rellenar previamente. Esto reduce las operaciones erróneas durante un proceso de dosificación en serie
- Conexión del agitador: TM 50, fuente de alimentación directamente a través de la bureta de pistón
- Interfaces: 1 USB-A y 1 USB-B, 2 RS-232C
Especificaciones
Titronic™ 300 Basic | |
Ideal para aplicaciones en el laboratorio, donde se requiera alta precisión y flexibilidad | |
T 300/20 M2 | |
De 10 °C a 40 °C | |
20,5 cm |
TFT con capacidad para gráficos | |
Agitador magnético | |
Resolución de pantalla: De 0,005 a 0,025 ml; resolución de la bureta: 8000 | |
13,5 cm |