Learn More
Heidolph Instruments Agitadores Titramax
Ideal para su uso en laboratorios de ciencias, investigación y de otro tipo, Titramax 100 es una unidad compacta y de tamaño reducido que acepta una capacidad de carga de 2 kg y cuenta con espacio para 4 placas de microtitulación.
Marca: Heidolph Instruments 544-11200-00
Detalles adicionales : Peso : 5.82000kg
Descripción
- Titramax 100 es una unidad compacta y de tamaño reducido que acepta capacidades de carga de 2 kg y cuenta con espacio para 4 placas de microtitulación.
- La órbita de vibración de 1,5 mm realiza una mezcla suave con los mejores resultados utilizando volúmenes de muestra pequeños
- Establezca y ajuste constantemente la velocidad variable en el mando de control analógico de 150 a 1350 rpm
- Un temporizador de procesos analógico permite el funcionamiento sin supervisión y se puede establecer entre 1 y 120 minutos
- Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma acústica y se detiene el funcionamiento
Especificaciones
1.5 mm | |
De 150 a 1350 t/min | |
De 0 °C a 50 °C | |
4.4 lb. | |
220 x 220 mm | |
12.1 lb. | |
Titramax 100 |
2 kg | |
230 V, 50 Hz, 15 W | |
4 Microtiter Plates | |
32°F to 122°F | |
245 x 310 x 125 mm | |
5,5 kg | |
De 0 a 120 min / funcionamiento continuo |