Learn More
Sonics Materials™ Punta reemplazable de aleación de titanio
Punta de repuesto resistente y fiable para la sonda que está fabricadacon una aleación de titanio Ti-6AI-4V y se puede esterilizar en autoclave.
61.00€ - 73.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Punta reemplazable |
---|---|
Material | Aleación de titanio |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10364882
|
Sonics Materials
630-0406 |
13 mm |
73.10€
cada uno Disponible descuento por volumen |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10374882
|
Sonics Materials
630-0407 |
19 mm |
61.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La punta reemplazable para la sonda n.º 630-0560 se ha fabricado con
- aleación de titanio Ti-6al-4V y es esterilizable en autoclave
- Diámetro: 13 mm (1⁄2 ")
- Rosca: 1⁄4 - 20
- N.º de cat. 630-0406
- Low volume continuous flow
Especificaciones
Punta reemplazable | |
Aleación de titanio | |
1 unidad |