Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de PES (poliétersulfona) para jeringas Titan3™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de PES (polietersulfona) resistentes.
237.32€ - 353.18€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: PES con certificación ICP |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Poliestersulfona (PES) |
Material (membrana) | Poliestersulfona (PES) |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17811860
|
Thermo Scientific™
42213-PS |
17 mm | 0,2 μm |
353.18€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13486896
|
Thermo Scientific™
42225-PS |
30 mm | 0,2 μm |
245.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17841860
|
Thermo Scientific™
44513-PS |
17 mm | 0,45 μm |
337.43€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13426916
|
Thermo Scientific™
44525-PS |
30 mm | 0,45 μm |
237.32€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13496906
|
Thermo Scientific™
44513-PS |
17 mm | 0,45 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
13446896
|
Thermo Scientific™
42213-PS |
17 mm | 0,2 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
La adición de un filtro en jeringas antes de inyectar no solo le ayuda a garantizar unos resultados más uniformes y fiables, sino que también ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida útil de la columna. Disponible en diferentes tamaños y tipos de membrana, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Titan3™ ofrecen muestras más limpias al retirar y reducir materiales y partículas. Los filtros de jeringa de PES (polietersulfona) Titan3 se utilizan para la cromatografía de iones, la filtración de cultivo de tejidos y la filtración de proteínas y ácidos nucleicos, así como para la filtración de líquidos a alta temperatura.
Con un diseño robusto que incluye un anillo externo de refuerzo y un prefiltro integrado, los filtros de jeringa Titan3 son la opción ideal para aplicaciones con una alta concentración de sólidos o cuando se requiere la máxima confianza.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- El prefiltro de vidrio de borosilicato de 1 mm integral (dispositivos de 30 mm) garantiza una mayor confianza en muestras de alta concentración de sólidos.
- El anillo de refuerzo proporciona una mayor resistencia a la carcasa para evitar fugas y explosiones (los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi).
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- La codificación por colores facilita la selección de membrana y tamaño de poro correcta.
- Envasados en contenedores codificados por colores reutilizables, rígidos y transparentes.
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Titan3 cumplen los requisitos de la 21 CFR 177.1520. Membrana: PES con certificación ICP | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen | |
Filtro de jeringa |
Sí | |
Poliestersulfona (PES) | |
Filtración de muestras: cromatografía iónica; cultivo de tejidos, proteínas, ácidos nucleicos, líquidos a alta temperatura | |
Titan3 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.