Learn More
Kartell™ Casetes de inclusión de tejido - tipo Uni
Para inclusiones de parafina, tipo Universal, se suministra con tapa de cierre con ajuste que se puede retirar fácilmente
Marca:  Kartell™ 0292110
Detalles adicionales : Peso : 5.54000kg
Código de producto. 15937860
  • 209.00€ / paquete de 2000
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Con marcado CE, certificado IVD
  • Tipo universal
  • La tapa de cierre con ajuste se puede retirar fácilmente
  • Especificaciones
    Especificaciones
    500
    40 mm
    Polioximetileno (POM)
    Rojo
    28 mm