Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 32mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 32mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
73.40€ - 129.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Punta |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvo |
Diámetro (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15156852
|
Sampling Systems™
1030DT-20 |
20 mL |
73.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15186852
|
Sampling Systems™
1030DT-25 |
25 mL |
73.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15186862
|
Sampling Systems™
1030DT-50 |
50 mL |
73.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879201
|
Sampling Systems™
1030DT-100 |
100 mL |
129.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Especificaciones
Punta | |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de polvo | |
32 mm |