Learn More
Fisherbrand™ Quick-Timer™
Use this timer for a variety of applications. Fisherbrand™ Quick-Timer™ is easy to read and use.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11532803
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descrizione
Descrizione
  • Adjustable from 0 to 60 minutes in 1-minute increments
  • Easy-to-read and use
  • No keys, batteries, or confusing settings
  • Case is chemical resistant ABS plastic
Specifica
Specifica
Timer
0 to 60 min.
Blue/White
85.04 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali