Learn More
Terumo™ Jeringa de tres piezas
Utilice estas jeringas para una gran variedad de aplicaciones. Las jeringas de tres piezas Terumo™ cumplen los estándares de máxima calidad, desde el desarrollo hasta el envasado.
Marca: Terumo™ 8SS05S1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Highly transparent barrel for easy recognition of air bubbles
- Clear printing for precise dosage management
- Latex-free syringes contain no natural rubber
- Environmental-friendly Designed to have a minimum of waste
Especificaciones
Clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE | |
Transparente | |
Sí | |
Sí | |
5 ml | |
Sí |
Polypropylene, Silicone Oil (Lubricant), TPE | |
Inyección de líquidos (inmediatamente después del llenado) en el cuerpo humano para aspiración de líquidos o muestreo de sangre u otros fluidos corporales | |
Jeringa de tres partes | |
0.2 ml | |
Punta con deslizamiento Luer concéntrica | |
Estériles |