Learn More
Lenz Laborglasintrumente Three-Neck Round-Bottom Flasks, Side Necks Angled
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
59.00€ - 332.84€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10119360
|
Lenz Laborglasintrumente
03314170 |
1 L |
59.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10290921
|
Lenz Laborglasintrumente
03314173 |
2 L |
88.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10283901
|
Lenz Laborglasintrumente
03314179 |
4 L |
267.12€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10315171
|
Lenz Laborglasintrumente
03314185 |
6 L |
332.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10726951
|
Lenz Laborglasintrumente
03314176 |
3 L |
238.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
- With two angled side necks (20°)
- With conical ground joints, with inscription label
- Material: DURAN™
Especificaciones
Cuello central NS 29/32 |