Learn More
Tionina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345239
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Utilizado como tinción biológica.
Thionin acetate is a strongly staining metachromatic dye that is widely used for biological staining. Thionine can also be used in place of Schiff reagent in quantitative Feulgen staining of DNA. It can also be used to mediate electron transfer in microbial fuel cells. It is also employed as a general nuclear stain for chromatin and mucin; for staining Nissl granules by end-point buffering and for showing malignant cells in frozen biopsy sections; and as a stain for semi-thin sections of plant material for light microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de tionina es un colorante metacromático de fuerte tinción que se utiliza ampliamente para la tinción biológica. La tionina también se puede utilizar en lugar del reactivo de Schiff en la tinción cuantitativa de Feulgen del ADN. También se puede utilizar para mediar la transferencia de electrones en celdas de combustible microbianas. Se utiliza también como tinción nuclear general para la cromatina y la mucina; para la tinción de gránulos de Nissl mediante tampón de punto final y para mostrar células malignas en secciones de biopsia congeladas; y como tinción para secciones semifinas de material vegetal para microscopía óptica.
Solubilidad
Soluble en agua (∼2,5 mg/ml a 25 °C), y HOAc: H2O (1:1) (1 mg/ml). Insoluble en etanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78338-22-4
Fórmula molecular C14H13N3O2S
Peso molecular (g/mol) 287.337
Número MDL MFCD00081194
Clave InChI JOIRQYHDJINFGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2724414
Nombre IUPAC (7-aminofenotiazina-3-ilideno)azanio; acetato
SMILES CC(=O)[O-].C1=CC2=C(C=C1N)SC3=CC(=[NH2+])C=CC3=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thionin
Información de solubilidad Soluble in water (∽2.5mg/ml at 25°C),and HOAc: H2O (1:1) (1mg/ml). Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.34
Cantidad 5 g