Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
172.00€ - 218.00€
Especificaciones
Cierre incluido | Sí |
---|---|
Cantidad | 750/Paq. |
Tipo de poro | Ranuras |
Tipo de tapón | Tapa acoplada, bisagra delantera |
Compatible con PrintMate | Sí |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16384096
|
Epredia™
B851736BE |
Beige |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16394096
|
Epredia™
B851736BL |
Azul |
208.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16304106
|
Epredia™
B851736GN |
Verde |
181.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16314106
|
Epredia™
B851736GY |
Gris |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16324106
|
Epredia™
B851736LA |
Lavanda |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16334106
|
Epredia™
B851736LG |
Verde claro |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16344106
|
Epredia™
B851736LI |
Lila |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16354106
|
Epredia™
B851736OR |
Naranja |
208.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16364106
|
Epredia™
B851736PK |
Rosa |
217.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16374106
|
Epredia™
B851736TN |
Canela |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16384106
|
Epredia™
B851736WH |
Blanco |
218.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16394106
|
Epredia™
B851736YW |
Amarillo |
172.00€
paquete de 750 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Especificaciones
Sí | |
Ranuras | |
Sí | |
Casete ranurado |
750/Paq. | |
Tapa acoplada, bisagra delantera | |
Para su uso con impresoras PrintMate™ |