Learn More
Tapón para los oídos de elastómero termoplástico
Click to view available options
Tamaño:
Universal
Especificaciones
Color | Naranja |
Certificaciones/conformidad | EC 030649/ 040809/ 040950, ISO 9001/2000 |
Tamaño | Universal |
Para utilizar con (aplicación) | Para un ajuste cómodo y personalizado |
Cantidad | 50/Paq. |
Plug Shape | Con brida |
Tipo de producto | Tapón para los oídos |
Desechables | Sí |
Material | Elastómero termoplástico (TPE) |