Learn More
Eppendorf™ Placa adaptadora del termobloque
Catalog Number 10294101
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
96 MTP de tubos de ensayo para PCR de 0,2 ml
Ayuda a mantener temperaturas precisas y uniformes cuando se utiliza con los termobloques intercambiables Eppendorf™.
  • Los tubos son fácilmente accesibles
  • 96 tubos de PCR de 0,2 ml y 96 placas de PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Para utilizar con (equipo) 96 MTP de tubos de ensayo para PCR de 0,2 ml
Admite Tubos de 0,2 ml
No. of Places 96 orificios
Intervalo de temperatura (métrico) - 99 °C
Tipo Accesorio, placa adaptadora
Altura (métrico) 120 mm
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz