Learn More
Thermo Scientific™ Recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
1460.00€ - 1980.00€
Especificaciones
Tipo Recipiente de transferencia de LN2
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10480394
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
TY509X1
5 L
1460.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10318543
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
TY509X2
10 L
1510.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10398293
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
TY509X3
20 L
1670.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11587304
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
TY509X4
32 L
1980.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los recipientes de transferencia de nitrógeno líquido serie Thermo Scientific Thermo son económicos y duraderos.
Esta serie, creada para el almacenamiento y la dispensación de pequeñas cantidades de nitrógeno líquido, incluye seis modelos con capacidad de 5 a 32 litros. También se ofrece una gama completa de accesorios de manipulación y dispensación, así como carros de transporte.
  • Diseñados para el aporte de nitrógeno líquido a otros recipientes criogénicos.
  • Vasos Dewar fabricados en aluminio ligero que garantizan tasas de evaporación estática bajas Los vasos Dewar compactos Thermo 5 y 10 incluyen una cómoda asa de tipo cubo para el vertido y el empleo en aplicaciones en que sólo se precisan pequeñas cantidades de nitrógeno líquido.
  • Los modelos Thermo 10, 20 y 30 pueden equiparse con dispositivos de retirada autopresurizados que permiten la dispensación sencilla de LN2 sin necesidad de vertido
  • Opciones de dispositivo de retirada, cacillo de 12 ml y carro accesorio con ruedas
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente de transferencia de LN2