Learn More
Unity Lab Services™ Documentación de validación de purificación de agua Thermo Scientific™ para Thermo Scientific™ Barnstead LabTower II
Como proveedor de servicios de fabricantes de equipos originales (OEM) para Thermo Fisher Scientific, todos los protocolos diseñados para optimizar la eficiencia están incluidos en la documentación de validación de los sistemas de purificación de agua Thermo Scientific para Thermo Scientific Barnstead LabTower II
Marca: Unity Lab Services™ IOQDOCE50134156
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
Descripción
La documentación de IQ/OQ garantiza que los instrumentos cumplen los requisitos normativos y los estándares del sector. Nuestros documentos se mantienen actualizados con revisiones anuales. Trabajamos directamente con nuestros expertos en productos para tener la documentación más actualizada disponible.
Especificaciones
Documentación de IQ/OQ | |
Sistema de purificación de agua Thermo Scientific con Thermo Scientific Barnstead LabTower II | |
Documentación solo para lo siguiente, servicios no incluidos: La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones de diseño, el ajuste de flujo, la presión de agua, resistividad y la prueba de fallos de alimentación. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |