Learn More
Thermo Scientific™ VersiCap Mat, 96-well, flat cap strips
Alfombrillas flexibles de tiras de tapones abovedados y planos para PCR o tiras de tapones ultratransparentes para aplicaciones de qPCR para su uso con placas de PCR de 96 pocillos y tubos en tiras Thermo Scientific.
56.25€ - 196.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 96 |
Formato | Tiras de 8 tapones planos |
Tipo de producto | Tira de tapones de placa de PCR |
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15366621
|
Thermo Scientific™
AB1815 |
25 |
56.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15264447
|
Thermo Scientific™
AB1815100 |
100 |
196.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas, con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el formato común ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Las alfombrillas Thermo Scientific VersiCap son únicas con cada tira de 8 tapones enlazada entre sí para formar el familiar formato ANSI de 12 × 8 o de 96 pocillos. Los pequeños puntos de corte entre las tiras permiten separar una sola tira o tantas como sean necesarias para el experimento individual.
Características destacadas
- Se pueden aplicar varias tiras de tapones al mismo tiempo al sellar placas qPCR, lo que reduce el tiempo de preparación
- Elimine la necesidad de cortar los cierres adhesivos
- Aptas para su uso con todas las placas de PCR de Thermo Scientific de 96 pocillos, así como con tubos en tiras estándar y de perfil bajo
- PCR.
- qPCR/PCR en tiempo real.
Resistencia a la esterilización en autoclave: Probada con éxito
Resistencia a DMSO (100 %): probada con éxito
Resistencia al etanol: probada con éxito
Resistencia a la irradiación gamma: probada con éxito
Peligrosas: no
Resistencia al isopropanol: probada con éxito
Almacenamiento a largo plazo: probado con éxito
PCR (incluido baño de agua): probada con éxito
Rasgables: probado con éxito
Perforables: no se recomienda
qPCR: tapones ultratransparentes: probados con éxito
Tapones abovedados o planos: no se recomiendan
Resellables: probado con éxito
Escala de temperatura de sellado: de −20 °C a +120 °C
Vida útil: 60 meses
Condiciones de envío: temperatura ambiente
Condición de almacenamiento: temperatura ambiente
Resistencia a la radiación UV: probada con éxito
- PCR.
- qPCR/PCR en tiempo real.
Certifications
Certificado de ausencia de ADN humano, ARNasa y ADNasa
Especificaciones
Transparente | |
96 | |
Tira de tapones de placa de PCR | |
Sí | |
Placa de 96 pocillos |
Polipropileno | |
Tiras de 8 tapones planos | |
VersiPlate | |
de - 20 °C a +120 °C |