Learn More
Thermo Scientific™ Versette ClipTips™
La interfaz exclusiva bloquea las puntas en un sistema de manipulación de líquidos automatizado Versette.
Marca: Thermo Scientific™ 5706
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las puntas tienen una pestaña o clip que la mantiene en su lugar para asegurar un cierre eficaz y que solo se suelten cuando se expulsen mecánicamente.
- Las puntas de diseño exclusivo que hace que solo puedan quedar fijadas o sueltas se fijan en su posición con un ajuste perfecto para impedir que se suelten, se aflojen o pierdan líquido
- Al minimizar la contaminación cruzada entre las muestras, las puntas llegan al fondo de los tubos
- Gama de puntas versátiles con tres tamaños para volúmenes: 1250 μl,300/125 μl y 30/12,5 μl
- La gradilla rígida permite el asentamiento estable y uniforme de la punta
Especificaciones
De 10 a 125 μl | |
No estéril | |
Las puntas con fijación y liberación se acoplan en su lugar lo que ofrece un ajuste seguro, previene frente a puntas sueltas, irregulares o con fugas, minimiza la contaminación cruzada entre muestras y ofrece un montaje estable y recto en todo momento | |
Automatización | |
Versette ClipTips |
Sin filtro | |
125/300 μl | |
Gradilla | |
Thermo Scientific™ Versette™ |