Learn More
Unity Lab Services™ Documentación de mapeo de temperatura y validación de los ultracongeladores Thermo Scientific™
Como proveedor de servicios de fabricantes de equipos originales (OEM) para Thermo Fisher Scientific, todos los protocolos diseñados para optimizar la eficiencia están incluidos en todos los modelos de ultracongeladores Thermo Scientific: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE
Marca: Unity Lab Services™ IOPQDOCE89003484
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
Documentación de IQ/OQ/mapeo de temperatura que garantiza que los instrumentos cumplen los requisitos normativos y los estándares del sector. Nuestros documentos se mantienen actualizados con revisiones anuales. Trabajamos directamente con nuestros expertos en productos para tener la documentación más actualizada disponible.Especificaciones
Documentación de IQ/OQ/mapeo de temperatura | |
Los ultracongeladores Thermo Scientific incluyen los modelos de ultracongelador: Thermo Scientific TDE, Forma FDE, Revco RDE, Isotemp IUE | |
Documentación solo para lo siguiente, servicios no incluidos: La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones del diseño, realice el mapeo de temperatura de la cámara vacía, abra la puerta y realice pruebas de pérdida de potencia. Mapeo de temperatura: 24 horas de mapeo de varios puntos. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |