Learn More
Thermo Scientific™ Discos de teflón y silicona Tuf-Bond™
Discos que combinan la inertidad del teflón con la capacidad de sellado de la silicona
Marca:  Thermo Scientific™ TS-12720
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11787047
  • 172.82€ / paquete de 72
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Teflón unido estructuralmente a la silicona; sin adhesivo que se escape de la muestra después de la penetración de la aguja
  • Vuelve a sellarse instantáneamente, punción tras punción
  • Esterilizable en autoclave
  • Se comprime para mantener un cierre hermético ajustado que fuerza al PTFE a adaptarse a la superficie de sellado
  • Las agujas de jeringas estándar y de GC penetran todo el disco con facilidad
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona