Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Tube Adapters for Six-Place Fixed-Angle Rotors
Adapt your centrifuge tubes to fit six-place fixed-angle rotor centrifuges with these tube adaptors in various sizes from 1.5 to 50mL.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003091
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10167591
  • 93.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Adapt your centrifuge tubes to fit Sorvall Legend™ T/RT, Stratos™ and Primo™/Primo R™ centrifuges with these Sorvall™ Tube Adapters for Six-Place Fixed-Angle Rotors. Select from options to accommodate various tube sizes and shapes from 1.5 to 50mL and round or conical bottoms.
  • Legend T/RT y Stratos: 75003334 y 75003046
  • Primo/Primo R: 75007590
  • Acomodan tubos de entre 1,5 y 50 ml
Información de órdenes
Los adaptadores se venden por separado; solicite la cantidad correcta para equipar el rotor.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de fondo redondo de 3,5 ml
Rotor HIGHConic™ de 4 puestos