Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para microplacas Sorvall™
Admite 4 x 4 microplacas estándar (o una placa de pocillos profundos)
Marca: Thermo Scientific™ 75006449
Detalles adicionales : Peso : 1.18800kg
Descripción
- Para usar con rotores basculantes de cuatro lugares 75-006-441 y. 75-006-446
- Velocidad/RCF máximas: 4150 rpm/3060 x g
- Altura máxima del soporte: 60 mm
Información de órdenes
Se venden individualmente; pida cuatro para equipar completamente el rotor.
Especificaciones
Rotor de cestillos basculantes Thermo Scientific™ Sorvall™ |