Learn More
Thermo Scientific™ Rotors for Savant™ DNA SpeedVac™ Concentrators
Accessory Rotors
Marca: Thermo Scientific™ RH20-12
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Rotores circulares fáciles de utilizar con orificios de diferentes tamaños para acomodar muestras de diversos volúmenes. Estos rotores no precisan ningún tipo de accesorio adicional y se encajan directamente en el concentrador.
Especificaciones
Tubo de vidrio y plástico | |
Rotor para concentrador Savant™ DNA SpeedVac™ | |
20 tubos |