Learn More
Thermo Scientific™ Rotor para dos microplacas de pocillos poco profundos RH2MP
Rotor; Thermo Scientific; para dos microplacas de pocillos poco profundos; admite dos placas por ciclo; RH2MP
Marca:  Thermo Scientific™ RH2MP
Detalles adicionales : Peso : 0.72900kg
Código de producto. 11738609
  • 1643.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Rotor; Thermo Scientific; para dos microplacas de pocillos poco profundos; admite dos placas por ciclo; RH2MP
Rotor de gran velocidad de evaporación. Capacidad reducida pero velocidad de evaporación mejorada por el paso del fondo de los tubos a proximidad del tabique calefactor
• Rotor
Especificaciones
Especificaciones
Rotor para concentrador
Concentrador Savant™ ISS110 DNA SpeedVac™
2 placas