Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polipropileno para centrífuga
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml
750 ml
Descripción
Frasco de polipropileno con tapón
Botella de fondo plano PP 750mL
• Inserción directa en las navecillas 750mL
• Inserción directa en las navecillas 750mL
Especificaciones
Capacidad | 400 ml (13 oz) |
Para utilizar con (equipo) | Centrífugas |
Capacidad (métrico) | 400 ml |
Capacidad (imperial) | 13 oz |
Material | Polipropileno |