Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sustrato de TMB
Un sistema de sustrato listo para usar que contiene 3,3', 5,5'-tetrametilbencidina (TMB).
Marca: Thermo Scientific™ N301
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Listo para su uso, no requiere preparación.
- Validado para su uso con pares de anticuerpos combinados y minikits Thermo Scientific Pierce.
- Tamaño: 100 ml (suficiente para unas 10 microplacas de 96 pocillos)
Especificaciones
Sustrato químico | |
Colorimétrico | |
Sustrato de HRP (peroxidasa de rábano picante) | |
100 mL |
Se debe guardar a entre -2 °C y 8 °C. | |
Pierce™ | |
Sustrato TMB |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.