Learn More
Thermo Scientific™ Solución salina equilibrada de Hanks (HBSS) sin Ca2+, Mg2+ para kits de aislamiento de células primarias Pierce™
Aísle y cultive fácilmente cardiomiocitos primarios funcionales altamente viables
Marca: Thermo Scientific™ 88284
31.33 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios Thermo Scientific Pierce proporciona reactivos de aislamiento y cultivo para la producción y la viabilidad óptimas de los cardiomiocitos primarios del corazón neonatal de ratones y ratas.
El kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios se ha diseñado para obtener una alta viabilidad y pureza de los cardiomiocitos primarios mediante reactivos validados y un procedimiento optimizado para la digestión enzimática y el cultivo. El kit contiene dos enzimas de disociación específicas del tejido, medios formulados para cultivo celular primario y un suplemento de crecimiento de cultivo celular de cardiomiocitos que promueve el aislamiento, enriquecimiento y crecimiento de cardiomiocitos funcionales. El protocolo validado garantiza un aislamiento óptimo y reduce significativamente el tiempo de procesamiento del aislamiento en comparación con otros métodos. Además del suplemento de crecimiento de cardiomiocitos a las células de cultivo enriquece aún más la aparición de cardiomiocitos, y los cultivos se han mantenido durante un máximo de siete días utilizando los componentes del kit.
Características destacadas:
- Optimizado: procedimiento y reactivos optimizados para viabilidad, producción, pureza y la facilidad de uso
- Ahorro de tiempo: el protocolo de aislamiento tarda menos de dos horas, en comparación a las hasta 21 horas que necesitan otros métodos
- Producción: proporciona un aumento de producción multiplicado por 1,5 hasta por cuatro en comparación con los métodos «hágalo usted mismo» y otros kits comerciales
- Viabilidad: proporciona mayor viabilidad que los métodos «hágalo usted mismo» y otros kits comerciales
- Funcional: los cardiomiocitos cultivados expresan los marcadores bioquímicos apropiados con actividad de batido validada
- El kit completo incluye la enzima 1 de aislamiento de cardiomiocitos, la enzima 2 de aislamiento de cardiomiocitos, la solución salina equilibrada Hanks' (HBSS), DMEM para el aislamiento de células primarias y el suplemento de crecimiento de cardiomiocitos
- Diferenciación celular de cardiomiocitos
- Inmunohistoquímica (IHC)
- Ensayos funcionales y bioquímicos
- Sistema biológicamente relevante para el descubrimiento de fármacos preclínicos y el modelado predictivo de enfermedades
Los métodos actuales de disociación de las células cardíacas del tejido cardíaco requieren una digestión enzimática repetida (de cinco a ocho incubaciones) o prolongada (>16 horas), lo que resulta en una menor producción y viabilidad de las células aisladas. El kit de aislamiento de cardiomiocitos primarios Pierce proporciona reactivos totalmente optimizados y un protocolo que evita la sobredigestión para el aislamiento y el cultivo de cardiomiocitos. El proceso completo, desde la manipulación de tejidos primarios hasta la siembra de células en recipientes de cultivo, puede completarse en dos horas.
Debido a que utiliza enzimas de disociación específicas del tejido optimizadas, este kit aísla los cardiomiocitos con mayor producción y viabilidad celular que las células aisladas por métodos existentes. Los cardiomiocitos primarios aislados expresan marcadores de proteínas de cardiomiocitos y presentan una función contráctil, lo que proporciona un sistema modelo para estudios de contracción, isquemia, hipoxia y toxicidad de diversos compuestos.
Referencias:
1. Louch, W.E., (2011) «Methods in cardiomyocyte isolation, culture, and Gene Transfer». J Mol Cell Cardiol. 51(3):288-98.
2. Chlopcikova, S., et al. (2001) «Neonatal rat cardiomyocytes – a model for the study of morphological, biochemical and electrophysiological characteristics of the heart». Biomed. Artículos 145(2):49-55.
3. Gorelik, J., et al. (2004) «Comparison of arrhytmogenic effects of tauro- and glycoconjugates of cholic acid in an in vitro study of rat cardiomyocytes». Int. J. Obstet. Gynaecol., 111:867-70.
Especificaciones
HBSS | |
Mediciones | |
Inmunohistoquímica |
Almacenar a 4 °C, proteger de la luz | |
Pierce™ | |
500 ml |
Seguridad y manipulación
- Hank's Balanced Salt Solution (HBSS, without Ca2+/Mg2+)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: boric acid, ammoniumchloride
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.