Learn More
Thermo Scientific™ Poly HRP Dilution Buffer
Diseñado específicamente para optimizar el rendimiento de estreptavidina poli-HRP
Marca:  Thermo Scientific™ N501
614.69 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2399 Chem class : 3 Pack group : II
Código de producto. 10495325
  • 922.00€ / 1 litro
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tampón de dilución
se envía en paquetes fríos. Al recibir el producto, almacenar inmediatamente de 2 °C a 8 °C.
Líquido
Diluyente
1 L