Learn More
Thermo Scientific™ HA Synthetic Peptide
El péptido sintético HA 26184 de Thermo Scientific™ detecta específicamente HA en las muestras y está validado para el control
Marca: Thermo Scientific™ 26184
278.09 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 92000-76-5 Peso : 0.45360kg
Descripción
El péptido sintético HA 26184 de Thermo Scientific™ detecta específicamente HA en las muestras y está validado para el control
El péptido HA, NH2-YPYDVPDYA-COOH, es un péptido sintético utilizado para eluir competitivamente las proteínas de fusión que contienen la etiqueta de hemaglutinina (HA) del virus de la gripe unida a resinas de afinidad anti-HA inmovilizadas.Formulación: 5 mg de péptido purificado (1 mg/ml) sin conservante;
26184 detecta HA en las muestras. 26184 se ha utilizado con éxito en los procedimientos de control.
Especificaciones
Recombinante | |
Almacenar a 4 °C. | |
Inmunoprecipitación | |
5 mg |
Seguridad y manipulación
- Isopropanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.