Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador para embudos de filtro Nalgene™
El adaptador para embudos de filtro Thermo Scientific™ Nalgene es la versión envasada a granel de los adaptadores para embudo que se suministran con los embudos de filtro para pruebas analíticas de las series 145 y 147.
Marca: Thermo Scientific™ 710345-0010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Includes: Tres bocas de salida de vacío, cada una de ellas con válvula de dos vías y puerto de ventilación; conector de vacío dentado para tubo de 9,5 mm (0,38 pulg) de diámetro interno.
Descripción
Diseñados para su uso en una amplia gama de aplicaciones, el hardware y los accesorios de filtración Thermo Scientific™ Nalgene™ se pueden utilizar junto con nuestras diversas líneas de dispositivos de filtración.
- Las salidas están espaciadas para facilitar el manejo de embudos de filtro individuales.
- La llave de paso de Teflon™ de cada válvula interrumpe el caudal si se emplean menos de tres bocas de salida.
- Idóneo para su utilización con el embudo de filtro reutilizable Nalgene con abrazadera
- Para uso con embudos de filtro Nalgene analíticos o de pruebas.
Especificaciones
Llave de paso del colector del filtro |