Learn More
Thermo Scientific™ Viales criogénicos Nalgene™ System 100™
Viales independientes de polipropileno de rosca externa
492.00€ - 527.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Estilo de rosca | Externo |
Cantidad | 500/caja |
Alertas:
Los viales criogénicos están diseñados para la colocación solamente en la fase de vapor del nitrógeno líquido y no deben utilizarse para el almacenamiento en la fase líquida del nitrógeno líquido. Si los viales se sumergen en la fase líquida, el gas licuado podría penetrar en el vial y provocar la vaporización rápida del líquido durante la extracción, y posibles explosiones violentas o fugas del vial o del perímetro del cierre.
Para evitar que los viales criogénicos exploten, nunca llene en exceso las unidades de almacenamiento de nitrógeno líquido. Inspeccione siempre los viales antes de su uso para asegurarse de que no presenten defectos visibles alrededor de los bordes del cierre. Utilice siempre viseras de protección facial, guantes de seguridad resistentes y ropa protectora de laboratorio al extraer viales del almacenamiento criogénico. Deje siempre que los viales se calienten lentamente en una cabina de seguridad biológica. Nunca reutilice viales criogénicos.
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13417659
|
Thermo Scientific™
AY509X32 |
1 ml |
527.00€
paquete de 500 |
N/A | |||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
|
12784716
|
Thermo Scientific™
AY509X33 |
1,5 ml |
492.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Estériles
- Para su uso con System 100 CryoBoxes™ y cajas de 25 y 81 ampollas con capacidades de ampolla de 2.0 ml
Especificaciones
Polipropileno | |
Estéril | |
Externo | |
500/caja |