Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de cierre hermético para frascos de centrífuga Nalgene™
Catalog Number p-74220
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco para centrífuga de 1 l para PC Nalgene (3140-1006)
Frascos para centrífuga de 1 l PPCO Nalgene (3141-1006)
Incluye:
Junta de silicona azul
Junta de silicona de color rojo
Includes
Incluye cierre de rosca de polipropileno y anillo de soporte, tapón de ETFE Tefzel™ y junta tórica de fluoroelastómero Viton™ para conformar un cierre a prueba de fugas†
Sella el frasco para centrífuga
  • Para el uso con frascos de centrífuga de 1 l
  • Esterilizables en autoclave
  • Tapón de rosca de polipropileno
  • Para utilizar a las velocidades máximas recomendadas (10.000 x g o superiores) sin pérdida, incluso con el frasco lleno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Para utilizar con (equipo) Frasco para centrífuga de 1 l para PC Nalgene (3140-1006)
Incluye Junta de silicona azul