Learn More
Thermo Scientific™ Cinta de sellado para microplacas
Resisten temperaturas de -30 a +80 °C
Marca: Thermo Scientific™ 9503130
43.51 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.19800kg
Descripción
Resisten temperaturas de -30 a +80 °C
La cinta de sellado es un accesorio para usar con microplacas
- Fabricado de PVC
- No estériles
- Escala de temperatura: De -30° a +80 °C
Información de órdenes
Caja de 100 unidades
Especificaciones
PVC | |
100 | |
De - 30 °C a 80 °C |
No estéril | |
Cinta de sellado para microplacas |