Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Readers Optical Filters
200.00€ - 1134.19€
Productos 6
Código de producto Marca Longitud de onda Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud de onda Precio Cantidad y disponibilidad  
11562389
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425200
520 nm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11809540
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425500
550 nm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11819540
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425700
570 nm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11849540
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1426500
650 nm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10389773
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1424051
405 nm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11749428
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
1425600
560 nm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • All filters have a 3nm bandpass centered at the specified wavelength
  • Compatible with all three Multiskan models