Learn More
Thermo Scientific™ Soporte para microplacas paracucharones H-6000A.
Portadores para rotores de cucharón oscilante H-6000A, HBB-6, HLR-6
Marca:  Thermo Scientific™ 11267
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Código de producto. 15322187
  • 3240.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • 6 × 3 microplacas estándar o 6 × 1 de pocillos profundos
  • Dimensiones máximas del tubo: 60 x 127 mm
  • Velocidad máxima: 5000Rpm
  • RCF máxima: 5186XG
Especificaciones
Especificaciones
Soportes de microplacas
H-6000A cubo
6 x 3 microplacas estándar o 6 x 1 de pocillos profundos