Learn More
Unity Lab Services™ Documentación de validación de equipos de almacenamiento de nitrógeno líquido Thermo Scientific™ para congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific™ CryoMed™
Como proveedor de servicios de fabricantes de equipos originales (OEM) para Thermo Fisher Scientific, todos los protocolos diseñados para optimizar la eficiencia están incluidos en la documentación de validación de los equipos de almacenamiento de nitrógeno líquido Thermo Scientific para congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific CryoMed™
Marca: Unity Lab Services™ IOQDOCE89003505
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
La documentación de IQ/OQ garantiza que los instrumentos cumplen los requisitos normativos y los estándares del sector. Nuestros documentos se mantienen actualizados con revisiones anuales. Trabajamos directamente con nuestros expertos en productos para tener la documentación más actualizada disponible.
Especificaciones
Documentación de IQ/OQ | |
Equipo de almacenamiento de nitrógeno líquido Thermo Scientific con congeladores de velocidad controlada Thermo Scientific CryoMed™ | |
Documentación solo para lo siguiente, servicios no incluidos: La validación (IQ/OQ) incluye un procedimiento de protocolo estandarizado, IQ: Verifique las condiciones ambientales y de instalación, OQ: Verifique el funcionamiento según las especificaciones de diseño; comprobación de puerta abierta y pérdida de potencia. | |
Póngase en contacto con su representante de ventas local para obtener una lista de las áreas de cobertura estándar y ampliada. |