Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC HyPURITY™ C18, tamaño de partículas de 5 μm
Columnas de sílice de alta pureza y calidad
650.76€ - 918.51€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 1 a 9 |
Tamaño de poro | 190 Å |
Área de la superficie | 200 m²/g |
Tipo USP | L1 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Fase estacionaria | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11592881
|
Thermo Scientific™
22105-124030 |
4 mm | 125 mm | C18 |
830.58€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10618435
|
Thermo Scientific™
22105-253030 |
3 mm | 250 mm | C18 |
918.51€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11502891
|
Thermo Scientific™
22105-124630 |
4,6 mm | 125 mm | C18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11582881
|
Thermo Scientific™
22105-123030 |
3 mm | 125 mm | C18 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información de órdenes
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Especificaciones
5 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase inversa | |
Fase inversa |
De 1 a 9 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Sí |