Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 Javelin™ Guard Columns
Javelin guard columns offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
Marca:  Thermo Scientific™ 25205-013006
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11538690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
  • Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
Features of Hypersil GOLD C8 Solid Phase
  • Hypersil GOLD C8 columns provide similar selectivity to C18 columns but with reduced retention
  • Lower hydrophobicity
  • Faster separations
  • Excellent peak shape
  • High efficiency
  • Outstanding sensitivity
Información de órdenes
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your local Customer Service for more information.
Especificaciones
Especificaciones
5 μm
10 mm
3 mm
C8