Learn More
Thermo Scientific™ HPLC Syringes for CTC Instruments
HPLC syringes offer easy, accurate, and reproducible injections.
67.15€ - 86.80€
Especificaciones
Calibre de aguja 22 G
Longitud de la aguja (imperial) 1,9 in
Cantidad Unidad
Para utilizar con (equipo) CTC Instruments
Tipo de conexión Fixed
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Volumen (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
13456856
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365DL991
HPLC Syringe 10 µl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
13496866
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
365HL331
Gastight HPLC Syringe 100 µl Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
22 G
Unidad
Fixed
1,9 in
CTC Instruments