Learn More
Thermo Scientific™ Portaceldas cilíndrico de trayectoria óptica larga para espectrofotómetro GENESYS™ 20
Marca:  Thermo Scientific™ 4011-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11861872
  • 220.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Portaceldas cilíndrico de trayectoria óptica larga. El soporte a presión” puede alojar una celda cilíndrica de trayectoria óptica larga de hasta 50 mm de largo y 22 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de celda cilíndrico
Espectrofotómetro Genesys™ 20
Hasta 50 mm