Learn More
Thermo Scientific™ Portaceldas de vial COD para espectrofotómetro GENESYS™ 20
Marca:  Thermo Scientific™ 4014-000
Detalles adicionales : Peso : 0.12600kg
Código de producto. 10365203
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Portaceldas de vial COD. El soporte a presión” puede alojar un vial de COD de hasta 104 mm de altura y 18 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de celda
Espectrofotómetro Genesys™ 20
Un vial de COD de hasta 104 mm de altura y 18 mm de diámetro.
104 mm